Läs mer
1,3-Dibromoaceton, teknisk klass, TRC
Produktkod. 30374760
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374760 5 g
30374022 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30374760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4227755G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 816-39-7
Molekylformel C3 H4 Br2 O
Molekylvikt (g/mol) 215.87
Synonym 2-Propanone, 1,3-dibromo-, 1,3-Dibromo-2-propanone, 1,3-Dibromoacetone, Bis(bromomethyl) ketone, NSC 249810
IUPAC-namn 1,3-dibropropan-2-ett
LEDER BrCC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromoacetone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Formel vikt 213.8629