Läs mer
1,3-Dibromoadamantan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibromoadamantane |
| CAS | 876-53-9 |
| Molekylformel | C10 H14 Br2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14Br2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8H,1-6H2/t7-,8+,9+,10- |
| LEDER | Br[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@](Br)(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | 1,3-dibromoadamantanen |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.03 |
| Formel vikt | 291.9462 |