Läs mer
1,3-Dibrombensen, 97+%
Description
1,3-dibrombensen används i Suzuki-kopplingsreaktionen för framställning av [n]metacyklofaner. Det används för att framställa 5-(3-brom-fenyl)-2,4-di-tert-butoxi-pyrimidin med användning av Pd(0) (PPh 3 ) 4 som reagens. Vidare genomgår den faststödd kaliumfluorid-aluminiumoxid palladium-katalyserad polyaryleringsreaktion med fenylboronsyra för att få konjugerade polyaryler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,3-dibrombensen används i Suzuki-kopplingsreaktion för framställning av [n]metacyklofaner. Det används för att framställa 5-(3-brom-fenyl)-2,4-di-tert-butoxi-pyrimidin med användning av Pd(0) (PPh 3 ) 4 som reagens. Vidare genomgår den faststödd kaliumfluorid-aluminiumoxid palladium-katalyserad polyaryleringsreaktion med fenylboronsyra för att få konjugerade polyaryler.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1, 3-Dibromobenzene |
| Smältpunkt | °C to 7°C |
| Densitet | 1.955 |
| Kokpunkt | 219°C to 220°C |
| Flampunkt | 93°C (199°F) |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Brytningsindex | 1.608 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1904538 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.