Läs mer
1,3-Dibrombensen, 97+%
Produktkod. 11460663
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460663 500 g 500g
11440663 25 g 25g
11450663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460663 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12723.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
1,3-dibrombensen används i Suzuki-kopplingsreaktionen för framställning av [n]metacyklofaner. Det används för att framställa 5-(3-brom-fenyl)-2,4-di-tert-butoxi-pyrimidin med användning av Pd(0) (PPh 3 ) 4 som reagens. Vidare genomgår den faststödd kaliumfluorid-aluminiumoxid palladium-katalyserad polyaryleringsreaktion med fenylboronsyra för att få konjugerade polyaryler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-dibrombensen används i Suzuki-kopplingsreaktion för framställning av [n]metacyklofaner. Det används för att framställa 5-(3-brom-fenyl)-2,4-di-tert-butoxi-pyrimidin med användning av Pd(0) (PPh 3 ) 4 som reagens. Vidare genomgår den faststödd kaliumfluorid-aluminiumoxid palladium-katalyserad polyaryleringsreaktion med fenylboronsyra för att få konjugerade polyaryler.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-36-1
Molekylformel C6H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 235.91
MDL-nummer MFCD00000078
InChI-nyckel JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
IUPAC-namn 1,3-dibrombensen
LEDER BrC1=CC(Br)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromobenzene
Smältpunkt -7 °C
Densitet 1.955
Kokpunkt 219 °C till 220 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Analysprocentintervall 97%
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.608
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1904538
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 235.91
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.