Läs mer
1,3-dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339829
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339829 25 g 25g
11349829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24123.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-80-2 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-80-2
Molekylformel C4H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 215.916
MDL-nummer MFCD00000152
InChI-nyckel XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,3-dibromo, 1,3-butylene bromide, 1,3 dibromobutane, 1,3-dibrombutan, butane,1,3-dibromo, 1,3-dibromo-butan, 1,3-butylenebromide, 1,3-dibromo butane, 1,3-dibromo-butane, pubchem3866
PubChem CID 7889
IUPAC-namn 1,3-dibrombutan
LEDER CC(CCBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromobutane
Densitet 1.789
Kokpunkt 173°C to 176°C
Flampunkt None
Brytningsindex 1.5095
Kvantitet 25 g
Beilstein 1731231
Formel vikt 215.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.