Läs mer
1,3-Dibromopropane-1,1,3,3-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibromopropane-1,1,3,3-D4 |
| CAS | 64528-94-5 |
| Molekylformel | C3 D4 H2 Br2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Propane-1,1,3,3-d4, 1,3-dibromo- (9 CI), Propane-1,1,3,3-d4, 1,2-dibromo- (6 CI), 1,1,3,3-Tetradeutero-1,3-dibromopropane, 1,3-Dibromopropane-1,1,3,3-d4, 1,3-Dibromopropane-d4, 1,3-Dibromopropane-1,1,3,3-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)CC([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1,3-dibromo-1,1,3,3-tetradeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.9124 |
| Formel vikt | 203.9087 g/mol |
| Visa mer |