Läs mer
1,3-Dibromopropane, 98%
Produktkod. 11407686
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407686 5000 g 5000g
11497676 250 g 250g
11487676 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11407686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14687.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
1,3-Dibromopropane, 98%, C3H6Br2, CAS Number-109-64-8, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, alpha,gamma-dibromopropane, ccris 6711, .omega.,.omega.'-dibromopropane, propane, 1,3-dibromo, trimethylene bromide, trimethylene dibromide, unii-yqr3048ix9, 5000g, 635662 | CAS: 109-64-8 | C3H6Br2 | 201.89 g/mol
1,3-dibrompropan används för att framställa C3 -bryggade föreningar genom CN-kopplingsreaktioner. Det används vid framställning av 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-difenylimidazo-[2,1-b]-tiazin-6(7H)-on genom att reagera med kaliumsalt av 5,5-difenyl-2-tiohydantoin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,3-dibrompropan
används för att framställa C3 -bryggade föreningar genom CN-kopplingsreaktioner. Det används vid framställning av 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-difenylimidazo-[2,1-b]-tiazin-6(7H)-on genom att reagera med kaliumsalt av 5,5-difenyl-2-tiohydantoin.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-64-8
Molekylformel C3H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 201.89
MDL-nummer MFCD00000255
InChI-nyckel VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
PubChem CID 8001
IUPAC-namn 1,3-dibrompropan
LEDER BrCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromopropane
Smältpunkt -34°C
Densitet 1.99
Kokpunkt 167°C
Flampunkt 54°C (130°F)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel Br(CH2)3Br
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 635662
Merck Index 14,9713
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 201.9
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.