Läs mer
1,3-Dibromopropane-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibromopropane-d6 |
| CAS | 120404-22-0 |
| Molekylformel | C3 D6 Br2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Bis(bromo)propane-d6, Trimethylene-d6 Bromide, Trimethylene-d6 Dibromide, alpha,gamma-Dibromopropane-d6, ω,ω'-Dibromopropane-d6, NSC 62663-d6; |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1,3-dibromo-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.92 |
| Formel vikt | 205.9213 g/mol |
| Visa mer |