Läs mer
1,3-Dibromopropan, TRC
Produktkod. 30370200
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30370200 1 g
1 options
Produktkod. 30370200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4258501G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromopropane
CAS 109-64-8
Molekylformel C3 H6 Br2
Kvantitet 1 g
Synonym Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane
InChI formel InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
LEDER BrCCCBr
IUPAC-namn 1,3-dibromopropan
Molekylvikt (g/mol) 201.89
Formel vikt 199.8836