Läs mer
1,3-Dibromopropan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibromopropane |
| CAS | 109-64-8 |
| Molekylformel | C3 H6 Br2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| LEDER | BrCCCBr |
| IUPAC-namn | 1,3-dibromopropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.89 |
| Formel vikt | 199.8836 |