Läs mer
1,3-dibromtetrafluorbensen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453637 5 g 5g
11443637 1 g 1g
11463637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17392.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1559-87-1 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1559-87-1
Molekylformel C6Br2F4
Molekylvikt (g/mol) 307.87
MDL-nummer MFCD00031533
InChI-nyckel UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73793
IUPAC-namn 1,3-dibrom-2,4,5,6-tetrafluorbensen
LEDER FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Densitet 2.18
Kokpunkt 85°C to 88°C (18 mmHg)
Flampunkt 92°C (198°F)
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Formel vikt 307.87
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.