Läs mer
1,3-Dicaffeoylquinic acid, MedChemExpress
Beskrivning
1,3-Dicaffeoylquinic acid is a caffeoylquinic acid derivative that exhibits antioxidant activity and radical scavenging activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dicaffeoylquinic acid |
| CAS | 19870-46-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24O12 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,3-O-Dicaffeoylquinic acid 1,5-Dicaffeoylquinic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (193.63 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@]1(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)C[C@@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@H](O)C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.45 |
| Visa mer |