Läs mer
1,3-diklor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, 97 %
Produktkod. 11307616
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307616 1 g 1g
11317616 5 g 5g
11327616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11171.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 69304-37-6 | C12H28Cl2OSi2 | 315,425 g/mol
1,3-Dikloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan är ett silyleringsreagens som används för att samtidigt skydda 3'- och 5'-hydroxifunktioner hos ribonukleosider. Det används i analysen av Watson-Crick och Hoogstein basparning i nukleotider. Det används också i bildandet av ribavirin kemiska leveranssystem. Vidare fungerar det som ett skyddsgruppreagens för polyhydroxiföreningar med öppen kedja. Utöver detta är det involverat i framställningen av cykliska bryggade peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,3-Dikloro
-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan är ett silyleringsreagens som används för samtidig skydd av 3′ - och 5′ -hydroxifunktioner hos ribonukleosider. Det används i analysen av Watson-Crick och Hoogstein basparning i nukleotider. Det används också i bildandet av ribavirin kemiska leveranssystem. Vidare fungerar det som ett skyddsgruppreagens för polyhydroxiföreningar med öppen kedja. Utöver detta är det involverat i framställningen av cykliska bryggade peptider.
Löslighet
Blandbar med dimetylformamid, hexan, etylacetat, kloroform och diklormetan.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69304-37-6
Molekylformel C12H28Cl2OSi2
Molekylvikt (g/mol) 315.425
MDL-nummer MFCD00009655
InChI-nyckel DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
PubChem CID 172404
IUPAC-namn klor-[klor-di(propan-2-yl)silyl]oxi-di(propan-2-yl)silan
LEDER CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
Specifications
Kokpunkt 69 °C till 70 °C (0,5 mmHg)
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Kvantitet 1 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.454
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.986
UN-nummer UN1760
Beilstein 1934216
Löslighetsinformation Blandad med dimetylformamid, hexan, etylacetat, kloroform och dikloretan.
Formel vikt 315.43
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.