Läs mer
1,3-diklor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, 97 %
Beskrivning
1,3-Dikloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan är ett silyleringsreagens som används för att samtidigt skydda 3'- och 5'-hydroxifunktioner hos ribonukleosider. Det används i analysen av Watson-Crick och Hoogstein basparning i nukleotider. Det används också i bildandet av ribavirin kemiska leveranssystem. Vidare fungerar det som ett skyddsgruppreagens för polyhydroxiföreningar med öppen kedja. Utöver detta är det involverat i framställningen av cykliska bryggade peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan är ett silyleringsreagens som används för samtidig skydd av 3′ - och 5′ -hydroxifunktioner hos ribonukleosider. Det används i analysen av Watson-Crick och Hoogstein basparning i nukleotider. Det används också i bildandet av ribavirin kemiska leveranssystem. Vidare fungerar det som ett skyddsgruppreagens för polyhydroxiföreningar med öppen kedja. Utöver detta är det involverat i framställningen av cykliska bryggade peptider.
Löslighet
Blandbar med dimetylformamid, hexan, etylacetat, kloroform och diklormetan.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 69°C to 70°C (0.5mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1934216 |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Löslighetsinformation | Miscible with dimethylformamide,hexane,ethyl acetate,chloroform and dichloromethane. |
| Formel vikt | 315.43 |
| Procent renhet | 97% |
| Brytningsindex | 1.454 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.