Läs mer
1,3-diklor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, TRC
Produktkod. 30368928
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30368928 10 g
1 options
Produktkod. 30368928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43619510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
CAS 69304-37-6
Molekylformel C12H28Cl2OSi2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1,3,3-Tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-Dichlorotetraisopropyldisiloxane, TIPDS-Cl2, Tetraisopropyldisiloxane-1,3-diyl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
LEDER CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn Klor-[klor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
Molekylvikt (g/mol) 315.43
Formel vikt 314.1056