Läs mer
1,3-diklor-2-buten, cis + trans, 98%, stab. med BHT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359186 5 g 5g
11369186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20334.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 926-57-8 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 926-57-8
Molekylformel C4H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 124.99
MDL-nummer MFCD00000861
InChI-nyckel WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
Synonym 1,3-dichlorobutylene, unii-pwg1e5mrlj, 1,3-dichloro-2-butene, trans-1,3-dichlorobutene-2, 1,3-dichlorobut-2-ene, pwg1e5mrlj, 2-butene, 1,3-dichloro-, e, 2-butene, 1,3-dichloro, e-1,3-dichloro-2-butene, 1,3-dichlorobutene-2
PubChem CID 643911
LEDER C\C(Cl)=C/CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-2-butene
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 1.161
Kokpunkt 125°C to 129°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 906754
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn (2E)-1,3-diklorbut-2-en
Formel vikt 125
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.