Läs mer
1,3-diklor-2-fluorbensen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11417094
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417094 5 g 5g
11434060 1 g 1g
11427094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417094 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21526.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2268-05-5
MDL-nummer MFCD00010307
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
Smältpunkt 36°C to 40°C
Kokpunkt 168°C to 169°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Molekylformel C6H3Cl2F
Kvantitet 5 g
Beilstein 1862513
Synonym 2,6-dichlorofluorobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,6-dichloro-1-fluorobenzene, 2,6-dichloro fluoro benzene, benzene,1,3-dichloro-2-fluoro, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro, pubchem2311, 2,6-dichlorfluorbenzol, acmc-2097ae, 2,6-dichloro fluorobenzene
InChI-nyckel JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)Cl
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-fluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 164.99
PubChem CID 137520
Formel vikt 165
Procent renhet 98%