Läs mer
1,3-diklor-2-jod-5-(trifluormetyl)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180792
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10180792 1 g 1g
10140842 10 g 10g
10747495 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10180792 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW01636DA
Kemiska identifierare
CAS 175205-56-8
Molekylformel C7H2Cl2F3I
Molekylvikt (g/mol) 340.89
MDL-nummer MFCD00084997
InChI-nyckel RLCCFAVBZGICHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodobenzotrifluoride, 3,5-dichloro-4-iodobenztrifluoride, buttpark 96\50-28, benzene,1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl, 1,3-bis chloranyl-2-iodanyl-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 2736838
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-jod-5-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(I)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 340.89
Procent renhet 97%