Läs mer
1,3-Dichloro-2-iodobenzene, 98%
Produktkod. 15411588
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411588 1 g 1g
15421588 5 g 5g
15431588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55365.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19230-28-5 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19230-28-5
Molekylformel C6H3Cl2I
Molekylvikt (g/mol) 272.89
MDL-nummer MFCD00060658
InChI-nyckel ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140498
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-jodbensen
LEDER ClC1=CC=CC(Cl)=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Smältpunkt 64°C to 67°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 2,6-dichloroiodobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-iodo, pubchem9581, acmc-1c3f6, ksc494i7b, 1,3-dichloro-2-iodo-benzene, #, benzene,1,3-dichloro-2-iodo, attercop-chm at115975
Formel vikt 272.9
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.