Läs mer
1,3-diklor-2-jodbensen, 98 %
Produktkod. 15431588
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431588 25 g 25g
15411588 1 g 1g
15421588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55365.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 19230-28-5 | C6H3Cl2I | 272,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19230-28-5
Molekylformel C6H3Cl2I
Molekylvikt (g/mol) 272.89
MDL-nummer MFCD00060658
InChI-nyckel ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140498
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-jodbensen
LEDER ClC1=CC=CC(Cl)=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Smältpunkt 64 °C till 67 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Synonym 2,6-dichloroiodobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-iodo, pubchem9581, acmc-1c3f6, ksc494i7b, 1,3-dichloro-2-iodo-benzene, #, benzene,1,3-dichloro-2-iodo, attercop-chm at115975
Formel vikt 272.9
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.