Läs mer
1,3-diklor-2-metyl-5-nitrobensen, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10496662
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10496662 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10496662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08058DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7149-69-1
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 206.022
MDL-nummer MFCD00174267
InChI-nyckel RUVCGWLHTVGNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-nitrotoluene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro, pubchem9506, maybridge1_005049, ksc496m1j
PubChem CID 251670
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-metyl-5-nitrobensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.03
Procent renhet 95%