Läs mer
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene, TRC
Produktkod. 30373456
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373456 1 g
30386130 5 g
30374737 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30373456 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4382751G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 601-88-7
Molekylformel C6 H3 Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 192
Synonym 1,3-Dichloro-2-nitrobenzene, 2,6-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,6-Dichloronitrobenzene
IUPAC-namn 1,3-dichloro-2-nitrobenzene
LEDER [O-][N+](=O)c1c(Cl)cccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloronitrobenzene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9(10)11/h1-3H
Formel vikt 190.9541