Läs mer
1,3-diklor-2-propanol, 98+%
Produktkod. 11448606
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448606 1000 g 1000g
11458606 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16003.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128,98 g/mol
1,3-Dikloro-2-propanol-biotransformation till epiklorhydrin av hela cellerna i rekombinant Escherichia coli via hartsbaserad in situ-produktborttagning har undersökts. Det används vid syntes av glycerol, vid tillverkning av plast och textilier och vid syntes av läkemedel. Används även som lösningsmedel och som cement för celluloid. Det finns också i vissa livsmedel, t.ex. sojasås, soppkryddor och snabbsoppor, från hydrolisering av proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Biotransformation av 1,3-Dikloro-2-propanol till epiklorhydrin av hela celler i rekombinant Escherichia coli via hartsbaserad in situ produktborttagning har undersökts. Det används vid syntes av glycerol, vid tillverkning av plast och textilier och vid syntes av läkemedel. Används även som lösningsmedel och som cement för celluloid. Det finns också i vissa livsmedel, t.ex. sojasås, soppkryddor och snabbsoppor, från hydrolisering av proteiner.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-23-1
Molekylformel C3H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 128.98
MDL-nummer MFCD00000951
InChI-nyckel DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
IUPAC-namn 1,3-diklorpropan-2-ol
LEDER OC(CCl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-2-propanol
Smältpunkt -4°C
Densitet 1.366
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Linjär formel ClCH2CH(OH)CH2Cl
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2750
Beilstein 1732063
Merck Index 14,3074
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 128.99
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.