Läs mer
1,3-diklor-2-propanol, 99 %
Produktkod. 10184290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10184290 1 L Glasflaska 1 L
10032320 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10184290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180180010
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-23-1
Molekylformel C3H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 128.98
MDL-nummer MFCD00000951
InChI-nyckel DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
IUPAC-namn 1,3-diklorpropan-2-ol
LEDER OC(CCl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dichloro-2-propanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -4.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3510g/mL, 1.351
Kokpunkt 172.0°C to 176.0°C
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2CH(OH)CH2Cl
Brytningsindex 1.4820 to 1.4840
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 364
Merck Index 15, 3084
Löslighetsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskositet 13.9 mPa.s (20°C)
Formel vikt 128.99
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dichloro-2-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.