Läs mer
1,3-diklor-2-propanol, TRC
Produktkod. 30138382
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138382 50 g
30132846 5 g
30009021 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43580050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-23-1
Molekylformel C3 H6 Cl2 O
Molekylvikt (g/mol) 128.99
Synonym 1,3-Dichloro-2-propanol, 1,3-Dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-Dichlorohydrin, 1,3-Dichloroisopropanol, 1,3-Dichloroisopropyl alcohol, 2-Chloro-1-(chloromethyl)ethanol, Bis(chloromethyl)methanol, Glycerol 1,3-dichlorohydrin, Glycerol α,γ-dichlorohydrin, NSC 70982, Propylene dichlorohydrin, sym-Dichloroisopropyl alcohol, sym-Glycerol dichlorohydrin, α,γ-Dichlorohydrin, α-Dichlorohydrin
IUPAC-namn 1,3-diklorpropan-2-ol
LEDER OC(CCl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloropropan-2-ol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formel vikt 127.9796