Läs mer
1,3-diklor-4-fluorbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479086
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479086 50 g 50g
11469086 10 g 10g
11489086 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17953.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1435-48-9
Molekylformel C6H3Cl2F
Molekylvikt (g/mol) 164.988
MDL-nummer MFCD00000580
InChI-nyckel BDJZCCWUSOZUQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 2,4-dichlorofluorobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-fluoro, dcfb, benzene,2,4-dichloro-1-fluoro, 2,4-dichloro-1-fluoro-benzene, pubchem2312, acmc-209cqu, 2,4-dichlorofluobenzene, 1,3-dichlorofluorobenzene
PubChem CID 123112
IUPAC-namn 2,4-diklor-l-fluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-4-fluorobenzene
Smältpunkt -23°C
Densitet 1.409
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2500791
Formel vikt 165
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.