Läs mer
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin, 98 %
Beskrivning
Dantoin(R) DCDMH är ett industriellt blekmedel baserat på dimetylhydantoin. Denna produkt kan användas varhelst fast blekmedel önskas. Det används som ett milt kloreringsmedel i organisk syntes. Det används också som rengöringsmedel i simbassänger, tvättstugor, restauranger, skäroljor och läkemedelsindustrin som allmänrengöringsmedel. Andra användningsområden inkluderar att den har använts som ett förebyggande medel och katalysator i polymerindustrin, används för att prägla eller texturera hartsartade arkberedningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dantoin(R) DCDMH är ett industriellt blekmedel baserat på dimetylhydantoin. Denna produkt kan användas varhelst fast blekmedel önskas. Det används som ett milt kloreringsmedel i organisk syntes. Det används också som rengöringsmedel i simbassänger, tvättstugor, restauranger, skäroljor och läkemedelsindustrin som allmänrengöringsmedel. Andra användningsområden inkluderar att den har använts som ett förebyggande medel och katalysator i polymerindustrin, används för att prägla eller texturera hartsartade arkberedningar.
Löslighet Lösligt i vatten
0,21 g/100 ml (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med reduktionsmedel, syror, starka baser, organiska material, pulveriserade metaller. Fukt, ljus, luftkänslig. Stabil, men ett starkt oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin |
| Smältpunkt | 130 °C till 134 °C |
| Densitet | 1.5 |
| Flampunkt | 174 °C (345 °F) |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1479 |
| Beilstein | 146013 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Merck Index | 14,3065 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten: 0,21g/100 ml (25 °C). |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.