Läs mer
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin, 98 %
Produktkod. 11420653
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420653 500 g 500g
11410653 100 g 100g
11430653 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420653 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12718.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.40 SEK
    552.65 SEK / 500g
    Save 130.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 118-52-5 | C5H6Cl2N2O2 | 197,015 g/mol
Dantoin(R) DCDMH är ett industriellt blekmedel baserat på dimetylhydantoin. Denna produkt kan användas varhelst fast blekmedel önskas. Det används som ett milt kloreringsmedel i organisk syntes. Det används också som rengöringsmedel i simbassänger, tvättstugor, restauranger, skäroljor och läkemedelsindustrin som allmänrengöringsmedel. Andra användningsområden inkluderar att den har använts som ett förebyggande medel och katalysator i polymerindustrin, används för att prägla eller texturera hartsartade arkberedningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dantoin(R) DCDMH är ett industriellt blekmedel baserat på dimetylhydantoin. Denna produkt kan användas varhelst fast blekmedel önskas. Det används som ett milt kloreringsmedel i organisk syntes. Det används också som rengöringsmedel i simbassänger, tvättstugor, restauranger, skäroljor och läkemedelsindustrin som allmänrengöringsmedel. Andra användningsområden inkluderar att den har använts som ett förebyggande medel och katalysator i polymerindustrin, används för att prägla eller texturera hartsartade arkberedningar.
Löslighet Lösligt i vatten
0,21 g/100 ml (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med reduktionsmedel, syror, starka baser, organiska material, pulveriserade metaller. Fukt, ljus, luftkänslig. Stabil, men ett starkt oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-52-5
Molekylformel C5H6Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 197.015
MDL-nummer MFCD00003190
InChI-nyckel KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin, dantoin, dactin, daktin, dichlorantin, omchlor, halane, hydan, hydantoin, dichlorodimethyl, hydan antiseptic
PubChem CID 8360
IUPAC-namn 1,3-diklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion
LEDER CC1(C(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Smältpunkt 130 °C till 134 °C
Densitet 1.5
Flampunkt 174 °C (345 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1479
Beilstein 146013
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3065
Löslighetsinformation Löslig i vatten: 0,21g/100 ml (25 °C).
Formel vikt 197.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.