Läs mer
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin, TRC
Produktkod. 30388192
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388192 5 g
30386111 1 g
30372593 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4344305G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-52-5
Molekylformel C5 H6 Cl2 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 197.02
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl-, N,N'-Dichlorodimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
IUPAC-namn 1,3-diklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dolon
LEDER CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Formel vikt 195.9806