Läs mer
1,3-diklor-5-(klormetyl)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10501133
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10501133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10672463 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10357684 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10501133 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB00444DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3290-06-0
Molekylformel C7H5Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.467
InChI-nyckel ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
PubChem CID 137880
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-(klormetyl)bensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3CH2Cl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.48
Procent renhet 97%