Learn More
1,3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10501133
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10501133 1 g Amber Glass Bottle 1g
10672463 10 g Amber Glass Bottle 10g
10357684 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10501133 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB00444DA
 Restricted Item
Beräknad leverans: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 3290-06-0
Molecular Formula C7H5Cl3
Molecular Weight (g/mol) 195.467
InChI Key ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
PubChem CID 137880
IUPAC Name 1,3-dichloro-5-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Tekniske data
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Linear Formula Cl2C6H3CH2Cl
Quantity 1 g
Formula Weight 195.48
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.