Läs mer
1,3-diklor-5-etyl-5-metylhydantoin, TRC
Produktkod. 30360146
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30360146 25 mg
1 options
Produktkod. 30360146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD27021025MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin
CAS 89415-87-2
Molekylformel C6 H8 Cl2 N2 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl-, Hydantoin, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl- (6CI,7CI), 1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, DCMEH
InChI formel InChI=1S/C6H8Cl2N2O2/c1-3-6(2)4(11)9(7)5(12)10(6)8/h3H2,1-2H3
LEDER CCC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 211.05
Formel vikt 209.9963