missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-diklor-5-etyl-5-metylhydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin |
| CAS | 89415-87-2 |
| Molekylformel | C6 H8 Cl2 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl-, Hydantoin, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl- (6CI,7CI), 1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, DCMEH |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8Cl2N2O2/c1-3-6(2)4(11)9(7)5(12)10(6)8/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.05 |
| Formel vikt | 209.9963 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?