Läs mer
1,3-Dichloro-5-iodobenzene, 99%
Produktkod. 11454604
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454604 100 g 100g
11434604 5 g 5g
11444604 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454604 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13192.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3032-81-3 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3032-81-3
Molekylformel C6H3Cl2I
Molekylvikt (g/mol) 272.89
MDL-nummer MFCD00001047
InChI-nyckel AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloroiodobenzene, 3,5-dichlorophenyl iodide, benzene, 1,3-dichloro-5-iodo, 1,3-dichloro-5-iodo-benzene, 3,5-dichloro-1-iodobenzene, pubchem3693, acmc-209hev, 3,5-dichloro iodobenzene, 3,5-dichloro-iodobenzene, 3,5-dichloro-iodo-benzene
PubChem CID 76424
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-jodbensen
LEDER ClC1=CC(I)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Smältpunkt 55°C to 59°C
Kokpunkt 127°C (20 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2242455
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 272.9
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.