Läs mer
1,3-diklor-5-isocyanatobensen, TRC
Produktkod. 30368931
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30368931 10 g
1 options
Produktkod. 30368931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43489510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzene
CAS 34893-92-0
Molekylformel C7H3Cl2NO
Kvantitet 10 g
Synonym 3,5-Dichloro-1-isocyanatobenzene, 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
LEDER Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-isocyanatobensen
Molekylvikt (g/mol) 188.01
Formel vikt 186.9592