Läs mer
1,3-Dichloroacetone, 96%
Produktkod. 11429080
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11429080
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14149.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 534-07-6 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
1,3-Dikloraceton används vid syntes av citronsyra. Det används som lösningsmedel och som mellanprodukt i organisk syntes. Vidare tjänar det som ett acceptorsubstrat i korsaldolreaktionen med donatorsubstrat såsom aceton, cyklopentanon och cyklohexanon. Det används också vid framställning av en aktiv farmaceutisk ingrediens, famotidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-Dikloraceton används vid syntes av citronsyra. Det används som lösningsmedel och som mellanprodukt i organisk syntes. Vidare tjänar det som ett acceptorsubstrat i korsaldolreaktionen med donatorsubstrat såsom aceton, cyklopentanon och cyklohexanon. Det används också vid framställning av en aktiv farmaceutisk ingrediens, famotidin.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-07-6
Molekylformel C3H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 126.96
MDL-nummer MFCD00000937
InChI-nyckel SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
IUPAC-namn 1,3-diklorpropan-2-on
LEDER ClCC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloroacetone
Smältpunkt 40°C to 44°C
Densitet 1.383
pH 4.2
Kokpunkt 172°C to 173°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2649
Beilstein 605456
Merck Index 14,3052
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and diethyl ether.
Formel vikt 126.97
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.