missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Dichloroacetone-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloroacetone-d4 |
| CAS | 350818-52-9 |
| Molekylformel | C3 2H4 Cl2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propanone-1,1,3,3-d4, 1,3-dichloro- (9 CI), 1,3-Dichloroacetone-d4, 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetradeuteriopropan-2-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C(=O)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetradeuteriopropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.994 |
| Formel vikt | 129.989 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?