Läs mer
1,3-Dichloroacetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloroacetone |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2 |
| Formel vikt | 125.9639 |