Läs mer
1,3-Dichlorobenzene, 98%
Produktkod. 10377800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
500ml
5ml
Produktkod. 10377800
Brand: Thermo Scientific Acros 151185000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-73-1
Molekylformel C6H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 147
MDL-nummer MFCD00000573
InChI-nyckel ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
IUPAC-namn 1,3-diklorbensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dichlorobenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -24°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2800g/mL, 1.28
Kokpunkt 172°C to 173°C
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4Cl2
Brytningsindex 1.5450 to 1.547
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05, 202
Merck Index 15, 3064
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
Viskositet 1.045 mPa.s (23°C)
Formel vikt 147
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.