Läs mer
1,3-diklorbensen, 98 %
Produktkod. 11454230
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454230 500 g 500g
11434664 250 g 250g
11424664 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13688.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 146,998 g/mol
1,3-Diklorbensen används i medicin och färgämnen. Och det används också för att studera effekten av lösningsmedelsångtryck på den vertikala nanotråden hos C60-molekyler1. 1,3-Diklorbensen, ett klorerat aromatiskt kolväte, kan detekteras i miljöprover med hjälp av en avancerad Fourier-transform infraröd spektroskopi-attenuerad totalreflektans (FTIR-ATR) sensor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-Diklorbensen används i medicin och färgämnen. Och det används också för att studera effekten av lösningsmedelsångtryck på den vertikala nanotråden hos C60-molekyler1. 1,3-Diklorbensen, ett klorerat aromatiskt kolväte, kan detekteras i miljöprover med hjälp av en avancerad Fourier-transform infraröd spektroskopi-attenuerad totalreflektans (FTIR-ATR) sensor.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-73-1
Molekylformel C6H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 146.998
MDL-nummer MFCD00000573
InChI-nyckel ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
IUPAC-namn 1,3-diklorbensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichlorobenzene
Smältpunkt -25 °C
Densitet 1.288
Kokpunkt 173 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 956618
Merck Index 14,3055
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 147
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.