Läs mer
1,3-Dichlorobenzene-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichlorobenzene-d4 |
| CAS | 2199-70-4 |
| Molekylformel | C6 2H4 Cl2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dichloro- (8 CI,9 CI), Benzene-1,2,3,5-d4, dichloro- (7 CI), 1,3-Dichlorobenzene D4, 1,3-Dichlorobenzene-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,3-dichloro-2,4,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.03 |
| Formel vikt | 149.9941 g/mol |
| Visa mer |