Läs mer
1,3-diklorbensen, TRC
Produktkod. 30385255
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385255 250 g
30378813 500 g
30372947 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385255 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD431930250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-73-1
Molekylformel C6 H4 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 147
Synonym Benzene, m-dichloro- (8CI), 1,3-Dichlorobenzene, 2,4-Dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzene, NSC 8754, m-Dichlorobenzene, m-Dichlorobenzol, m-Phenylene dichloride
IUPAC-namn 1,3-diklorbensen
LEDER Clc1cccc(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichlorobenzene
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Formel vikt 145.969