Läs mer
1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether |
| CAS | 59440-90-3 |
| Molekylformel | C6 H10 Cl4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]-, 1,2-Dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]propane, 1,2-Dichloro-3-(1,3-dichloropropan-2-yloxy)propane, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl ether, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]-, 1,2-Dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]propane, 1,2-Dichloro-3-(1,3-dichloropropan-2-yloxy)propane, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(10)4-11-6(2-8)3-9/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | ClCC(Cl)COC(CCl)CCl |
| IUPAC-namn | 1,2-dichloro-3-(1,3-dichloropropan-2-yloxy)propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.96 |
| Formel vikt | 237.9486 |