missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Dichloropropan-2-one O-Benzyl-oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloro-propan-2-one O-Benzyl-oxime |
| CAS | 188125-86-2 |
| Molekylformel | C10 H11 Cl2 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2NO/c11-6-10(7-12)13-14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| LEDER | ClCC(=NOCc1ccccc1)CCl |
| IUPAC-namn | 1,3-dichloro-N-phenylmethoxypropan-2-imine |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.11 |
| Formel vikt | 231.0218 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?