Läs mer
1,3-Dichloropropane, 99%
Produktkod. 10315940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10315940 50 mL Glasflaska 50ml
10637642 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10315940 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 113680500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-28-9 | C3H6Cl2 | 112.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-28-9
Molekylformel C3H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 112.99
MDL-nummer MFCD00000999
InChI-nyckel YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene dichloride, propane, 1,3-dichloro, trimethylene chloride, 1,3-dichloro-propane, unii-aj1hq2gucp, ccris 9220, ch2clch2ch2cl, aj1hq2gucp, cl ch2 3cl, 1,3-dichlorpropan
PubChem CID 8881
IUPAC-namn 1,3-diklorpropan
LEDER C(CCl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dichloropropane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -99.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 120.0°C to 122.0°C
Flampunkt 20°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)3Cl
Brytningsindex 1.4471 to 1.4491
Kvantitet 50 mL
Beilstein 01, 105
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Viskositet 1.1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 112.99
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dichloropropane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.