Läs mer
1,3-Dichloropropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloropropane |
| CAS | 142-28-9 |
| Molekylformel | C3 H6 Cl2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,3-Dichloropropane, NSC 6204, R 270fa, Trimethylene dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| LEDER | ClCCCCl |
| IUPAC-namn | 1,3-dichloropropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.99 |
| Formel vikt | 111.9847 |