missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Dichloropropene-d4 (cis/trans mixture), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloropropene-d4 (E,Z mixture) |
| CAS | 202656-23-3 |
| Molekylformel | C3 D4 Cl2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | cis/trans-1,3-Dichloropropene-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2 H,3H2/i1D,2 D,3D2 |
| LEDER | [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-dichloro-1,2,3,3-tetradeuterio-prop-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.99 |
| Formel vikt | 113.9941 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?