missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1,3-Dichloropropyl)benzene, TRC

Produktkod. 30366332
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366332 500 mg
30368485 1 g
30353058 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366332 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD188470500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14155-36-3
Molekylformel C9H10Cl2
Molekylvikt (g/mol) 189.08
Synonym 1,3-Dichloro-1-phenylpropane
IUPAC-namn 1,3-dichloropropylbenzene
LEDER ClCCC(Cl)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1,3-Dichloropropyl)benzene
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formel vikt 188.016
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.