Läs mer
(1,3-Dichloropropyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1,3-Dichloropropyl)benzene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10Cl2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| Formel vikt | 188.016 |