Läs mer
1,3-diklortetrametyldisiloxan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372306
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372306 5 g 5g
11382306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05964.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2401-73-2 | C4H12Cl2OSi2 | 203.209 g/mol
1,3-Diklorotetrametyldisiloxan används för att framställa 1,1,3,3-tetrametyl-disiloxan-1,3-diol. Det används också som kemiska tillsatser. Farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,3-Diklorotetrametyldisiloxan används för att framställa 1,1,3,3-tetrametyl-disiloxan-1,3-diol. Det används också som kemiska tillsatser. Farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser och vatten. Skydda mot vatten och fukt. Inkompatibel med syror, baser och oxidationsmedel. Undvik överdriven värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2401-73-2
Molekylformel C4H12Cl2OSi2
Molekylvikt (g/mol) 203.209
MDL-nummer MFCD00018088
InChI-nyckel DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-dichlorotetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyl, chloro chlorodimethylsilyl oxy dimethylsilane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-dichlorodisiloxane, acmc-209g7w, oxybis chlorodimethylsilane, sym-dichlorotetramethyldisiloxane, dmexfouceowrgd-uhfffaoysa, 1,3-dichlorotetramethyl disiloxane
PubChem CID 75461
IUPAC-namn klor-[klor(dimetyl)silyl]oxi-dimetylsilan
LEDER C[Si](C)(O[Si](C)(C)Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 136°C to 138°C
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Smältpunkt -37°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2985
Beilstein 1741218
Flampunkt 15°C (59°F)
Formel vikt 203.22
Procent renhet 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.